Fortfahren mit
CLS6795600D
Corning® Digital Hotplates
AC/DC input 120 V AC, US 3-pin plug, L × W 10 nL × 10 in.
Synonym(e):
stirrers
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.76
UNSPSC Code:
41102406
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
ceramic plate
packaging
case of 1
manufacturer/tradename
Corning 6795-600D
availability
not available in EU
parameter
5-550 °C temp. range
L × W
10 nL × 10 in.
General description
  • Digital LED temperature display is adjustable in 5 °C increments and blinks until set temperature is reached
  • Microprocessor maintains consistent and repeatable temperature settings.
  • Bright LED HOT TOP icon lights up when top plate temperature is over 60 °C, even when heat control is turned off.
  • Separate temperature sensor provides power cut off if unit overheats
  • Extremely durable and heat resistant Pyroceram glass-ceramic top
  • Small footprint and low profile
  • Meets UL and cUL standards
  • 2 year warranty
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Digital Hotplates
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)