Direkt zum Inhalt
CLS6632
Corning® Step-R Repeating Pipettor Syringe Tips
volume (5.0 mL), sterile
Synonym(e):
pipet tips
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.02
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
(5.0 mL)
Sterility:
sterile
Packaging:
pack of 100 ea
Manufacturer/tradename:
Corning 6632
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Corning 6632
volume
(5.0 mL)
General description
  • Ideal for viscous, dense and volatile liquides
  • Minimum increments printed on the syringe itself
  • Accurately deliver selected dose
  • Made from high quality polypropylene and polyethylene
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)