Merck
CLS480127
Corning® LSE™ single block, for Corning LSE single block digital dry baths
single block, 6 x 20 mm tubes, 1/cs
Synonym(e):
equipment replacement accessory
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41102404
eCl@ss:
32090113
Manufacturer/tradename:
Corning 480127
Feature:
Holds 6 x 20 mL tubes
Packaging:
case of 1, pack of 1
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
Holds 6 x 20 mL tubes
packaging
case of 1, pack of 1
manufacturer/tradename
Corning 480127
suitability
suitable for (use with Corning LSE digital dry bath heater, single block)
General description
Corning LSE single blocks are suitable for the following digital dry baths:
CLS6785SB, CLS6786SB, CLS6787SB
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)