Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
flat bottom clear , round wells, white polystyrene
Size:
96 wells
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
flat bottom clear , round wells, white polystyrene
sterility
non-sterile
feature
lid: no, skirt
packaging
bag of 5, pkg of 5 inner package
manufacturer/tradename
Corning 3994
size
96 wells
well D
10.7 mm
well volume
190 μL
well working volume
25-125 μL
color
white
suitability
suitable for (cell cuture)
binding type
NBS™ (non-binding surface)
General description
Die einzigartigen Halbflächenplatten können dazu beitragen, seltene und teure Reagenzien zu sparen, da sie die pro Well benötigte Reagensmenge verringern und dennoch von den meisten standardmäßigen Lesegeräten gelesen werden können.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NBS is a trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® 96-Well-Halbflächenplatten
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?