Merck
CLS356700
Corning® BioCoat™ Collagen I Microplate
well size 96 wells, flat bottom clear black wells
Synonym(e):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122102
Material:
flat bottom clear black wells
Size:
96 wells
Sterility:
sterile
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Feature:
lid: no
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
flat bottom clear black wells
sterility
sterile
feature
lid: no
packaging
pkg of 80 ea (4 packs of 80)
manufacturer/tradename
Corning 356700
size
96 wells
well size
96 wells
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Cell culture
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)