Fortfahren mit
CLS356243
Corning® PureCoat Fibronectin Peptide Cell Culture Flask
capacity 175 cm2, rectangular flask, canted neck, vented, Cap
Synonym(e):
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122104
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Material:
rectangular flask
Packaging:
pkg of 10 ea (2 packs of 10)
Feature:
vented Cap, canted neck
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
rectangular flask
feature
vented Cap, canted neck
packaging
pkg of 10 ea (2 packs of 10)
manufacturer/tradename
Corning 356243
capacity
175 cm2
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Cell culture
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PureCoat is a trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)