Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122104
Surface area:
150 cm2
Material:
polystyrene
Feature:
cap blue plug seal, graduated 25 ‑ 325 mL
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polystyrene
feature
cap blue plug seal, graduated 25 ‑ 325 mL
manufacturer/tradename
Corning 355000
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
capacity
600 mL
surface area
150 cm2
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Falcon® Cell Culture Flask
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?