Direkt zum Inhalt
CLS354541
Corning® BioCoat Collagen I Inserts
pore size 3 μm, PET, size 24 well
Synonym(e):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122102
Material:
PET
Size:
24 well
Sterility:
sterile
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PET
sterility
sterile
packaging
pkg of 24 ea (2 packs )
manufacturer/tradename
Corning 354541
size
24 well
pore size
3 μm
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Cell culture
Legal Information
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)