Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122104
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Material:
rectangular flask
Packaging:
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
Feature:
vented Cap, Straight neck
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
rectangular flask
feature
vented Cap, Straight neck
packaging
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
manufacturer/tradename
Corning 354539
capacity
175 cm2
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Cell culture
Legal Information
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine Cell Culture Flask
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?