Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121812
Diam.:
60 mm
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Manufacturer/tradename:
Corning 354403
Packaging:
pkg of 20 ea (4 packs )
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenfeature
lid
packaging
pkg of 20 ea (4 packs )
manufacturer/tradename
Corning 354403
diam.
60 mm
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Cell culture
Legal Information
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® BioCoat™ Fibronectin Culture Dish
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?