Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
Material:
flat bottom clear wells
Sterility:
sterile
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Feature:
lid, wells 6
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
flat bottom clear wells
sterility
sterile
feature
lid, wells 6
packaging
case of 50 ea (Individually wrapped)
manufacturer/tradename
Corning 353046
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
Falcon® 6 Well Clear Flat Bottom, Tissue Culture-Treated Multiwell Cell Culture Plate with Lid, Sterile, Individually Wrapped, 50/Case
Application
Cell Culture
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Falcon® Cell Culture Plate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?