Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.24
Material:
polystyrene
Sterility:
non-sterile
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Fluid Guard for Corning® 96 well FiltrEX™ plates, polystyrene, non-sterile
material
polystyrene
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Corning 3514
General description
The fluid guard is manufactured from thermoformed polystyrene, non-sterile and easily snaps to the base of the filter plate. The unique design enables the guard to be applied manually or robotically to the plate. The guard serves to protect laboratory furniture and equipment from hazardous or radioactive materials.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
FiltrEX is a trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?