Fortfahren mit
CLS3391
Corning® HTS Transwell® durchlässiger 96-Well-Einsatz
pore size 0.4 μm, polycarbonate membrane
Synonym(e):
corning transwell, transwell corning
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
41121800
Material:
flat bottom wells clear , polycarbonate membrane, polystyrene , round wells
Size:
0.235 mL , 96 wells
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
flat bottom wells clear , polycarbonate membrane, polystyrene , round wells
sterility
sterile
feature
lid, skirt, plate format: 96 well
packaging
case of 5
manufacturer/tradename
Corning 3391
membrane thickness
10.0 μm
size
0.235 mL , 96 wells
color
clear plate
pore size
0.4 μm pore size
suitability
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
  • Das Produkt umfasst eine Transwell® Einheit (1 integrierte Schale mit 96 Wells), Reservoirplatte (für Zellwachstumsschritte), Auffangplatte (96 Wells für Wachstums- oder Assayschritte) und 2 sterile Deckel; 5 Sets pro Karton
  • 0,4 μm Porengröße, Polycarbonat-Membran (PC)
  • Für optimale Zelladhäsion behandelte Membran
  • Die Zellwachstumsfläche beträgt 0,143 cm² und ist damit 20 - 50 % größer als bei anderen Marken
  • Große apikale und basolaterale Zugänge
  • Automationsoptimiertes Design mit mehrkanaligen Fütteranschlüssen, verbesserter Grifffläche und Barcodierung
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3392CLS3381CLS3380
size
0.235 mL , 96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
suitability
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
suitability
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
suitability
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
suitability
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
material
flat bottom wells clear , polystyrene , polycarbonate membrane, round wells
material
flat bottom wells clear , polyethylene membrane, polystyrene , round wells
material
flat bottom wells clear , polycarbonate membrane, polystyrene , round wells
material
flat bottom wells clear , polyethylene membrane, polystyrene , round wells
manufacturer/tradename
Corning 3391
manufacturer/tradename
Corning 3392
manufacturer/tradename
Corning 3381
manufacturer/tradename
Corning 3380
feature
lid, plate format: 96 well, skirt
feature
lid, skirt, plate format: 96 well
feature
lid, plate format: 96 well
feature
lid, plate format: 96 well
membrane thickness
10.0 μm
membrane thickness
10.0 μm
membrane thickness
10.0 μm
membrane thickness
10.0 μm
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)