Fortfahren mit
CLS3387
Corning® HTS Transwell® durchlässiger 96-Well-Einsatz
HTS Transwell-96 Permeable Support with 5.0 μm pore polycarbonate membrane, TC-treated, sterile, 8/cs
Synonym(e):
corning transwell, transwell corning
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
8 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 853,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
41121800
Material:
flat bottom wells clear , polycarbonate membrane, polystyrene , round wells
Size:
96 wells
€ 853,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
flat bottom wells clear , polycarbonate membrane, polystyrene , round wells
sterility
sterile
feature
lid, skirt, plate format: 96 well
packaging
pack of 4, case of 8
manufacturer/tradename
Corning 3387
insert working volume
0.08 mL
membrane diam.
4.26 mm
membrane thickness
10.0 μm
size
96 wells
surface area
0.14 cm2 , cell growth area
well working volume
0.235 mL
color
clear plate
pore size
5.0 μm pore size
suitability
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
  • HTS Transwell®-96 permeable Einsätze besitzen ein Array von 96 Wells mit permeablen Einlagen in einem steifen, roboterfreundlichen Tablett
  • Das Produkt umfasst eine HTS Transwell®-96 permeable Einlage, eine Auffangplatte (96 Wells für Wachstums- oder Assayschritte) und 1 sterilen Deckel; 8 Sets pro Karton
  • 5,0 μm Porengröße, Polycarbonat-Membran
  • Der Membranbereich für Zellwachstum oder Zellmigration ist 0,143 cm² groß und damit 20–50 % größer als bei anderen Marken
  • Große apikale und basolaterale Zugänge
  • Automationsoptimiertes Design mit mehrkanaligen Fütteranschlüssen, verbesserter Grifffläche und Barcodierung
  • Alle Membranen werden für Zelladhäsion behandelt
  • Auffangplatten werden nicht behandelt
  • Deckel minimiert die Verdunstung und schützt vor Verunreinigung
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3385CLS3386CLS3388
suitability
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
suitability
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
suitability
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
suitability
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
material
flat bottom wells clear , polystyrene , polycarbonate membrane, round wells
material
flat bottom wells clear , polycarbonate membrane, polystyrene , round wells
material
flat bottom wells clear , polycarbonate membrane, polystyrene , round wells
material
flat bottom wells clear , polycarbonate membrane, polystyrene , round wells
manufacturer/tradename
Corning 3387
manufacturer/tradename
Corning 3385
manufacturer/tradename
Corning 3386
manufacturer/tradename
Corning 3388
well working volume
0.235 mL
well working volume
0.235 mL
well working volume
0.235 mL
well working volume
0.235 mL
feature
lid, plate format: 96 well, skirt
feature
lid, skirt, plate format: 96 well
feature
lid, skirt, plate format: 96 well
feature
lid, skirt, plate format: 96 well
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)