Fortfahren mit
CLS3365
Corning® 96 Well Storage Microplate
round bottom clear, polypropylene, bag of 25 ×, non-sterile, lid: no
Synonym(e):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
polypropylene , round bottom clear
Size:
96 wells
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene , round bottom clear
sterility
non-sterile
feature
lid: no
manufacturer/tradename
Corning 3365
packaging
bag of 25 ×
size
96 wells
well volume
330 μL
well working volume
75-200 μL
color
clear
suitability
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
binding type
non-treated surface
Features and Benefits
  • Corning® 96 well microplates support various assay and storage application requirements.
  • Features uniform skirt heights for the greater robotic gripping surface.
  • Resistant to most solvents including DMSO, ethanol, methanol.
  • RNase-/DNase-free.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3359CLS3364CLS3357
suitability
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
suitability
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
suitability
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
suitability
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
material
polypropylene , round bottom clear
material
polypropylene , round bottom clear
material
flat bottom clear , polypropylene
material
V-bottom clear , polypropylene
well volume
330 μL
well volume
330 μL
well volume
360 μL
well volume
320 μL
manufacturer/tradename
Corning 3365
manufacturer/tradename
Corning 3359
manufacturer/tradename
Corning 3364
manufacturer/tradename
Corning 3357
color
clear
color
clear
color
clear
color
clear
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)