Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
210 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 246,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121812
Material:
polystyrene , round
Sterility:
sterile; γ-irradiated
Manufacturer/tradename:
Corning 3294
Packaging:
sleeve of 10
€ 246,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polystyrene , round
sterility
sterile; γ-irradiated
packaging
sleeve of 10
manufacturer/tradename
Corning 3294
D × H
35 mm × 10 mm
surface area
8 cm2
General description
- Manufactured from optically-clear virgin polystyrene
- Corning® CellBIND® surface treated for optimal cell attachment
- Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
- Have stacking beads to aid in handling
- Supplied with vents to provide consistent gas exchange
Legal Information
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| sterility sterile; γ-irradiated | sterility sterile; γ-irradiated | sterility sterile | sterility sterile |
| manufacturer/tradename Corning 3294 | manufacturer/tradename Corning 3295 | manufacturer/tradename Corning 430293 | manufacturer/tradename Corning 430196 |
| material polystyrene , round | material polystyrene , round | material polystyrene , round | material polystyrene , round |
| D × H 35 mm × 10 mm | D × H 60 mm × 15 mm | D × H 100 mm × 20 mm | D × H 60 mm × 15 mm , with 2 mm grid |
| surface area 8 cm2 | surface area 21 cm2 | surface area 55 cm2 | surface area 21 cm2 |
| packaging sleeve of 10 | packaging sleeve of 7 | packaging sleeve of 10 | packaging sleeve of 20 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® CellBIND® surface culture dishes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?