Fortfahren mit
CLS3264
Corning® CellCube®-Modul 100 Schichten mit 85.000 cm2 Wachstumsfläche
TC-Treated, square flask, sterile
Synonym(e):
Zellkulturgefäß
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122104
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Material:
square bottom flask
Sterility:
sterile
Packaging:
case of 1 ea
Feature:
cap: no, square flask
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
square bottom flask
sterility
sterile
feature
cap: no, square flask
packaging
case of 1 ea
manufacturer/tradename
Corning
flask surface area
(85,000 cm2)
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
Das CellCube-Modul ist ein integrales, eingekapseltes, steriles, Einwegprodukt, das vor dem Versand zu 100 % auf Druckhaltung geprüft wird. Es besteht aus einer Reihe von parallelen Styrolplatten, die so miteinander verbunden sind, dass schmale abgeschlossene Laminar-Flow-Räume zwischen benachbarten Platten entstehen. Jede Kulturplatte erhält vor dem Zusammenbau eine proprietäre Behandlung für dichtes, gleichmäßiges Zellwachstum der Gewebekultur.
Diese CellCube-Module bieten folgende Merkmale:
  • Eine Reihe von parallelen Polystyrolplatten, die so miteinander verbunden sind, dass schmale abgeschlossene Laminar-Flow-Räume zwischen benachbarten Platten entstehen
  • 85.000 cm2 Wachstumsfläche aus Polystyrol, die optimal für das Wachstum von adhärenten Zellen behandelt ist
  • Eine durchströmte Umgebung, in der die In-vivo-Bedingungen besser simuliert und Nährstoffe und Sauerstoff zuverlässig verteilt werden
  • Ein integrales, eingekapseltes, steriles Einwegprodukt, das vor dem Versand zu 100 % auf Druckhaltung geprüft wird.
Legal Information
CELLCUBE is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)