Fortfahren mit
CLS3083
Corning ® 96 Well Microplate Storage Mat
non-sterile
Synonym(e):
96 multiwell plate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 399,00
€ 339,15
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121800
Size:
96 wells
€ 339,15
Listenpreis€ 399,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
sealing mat for 2 mL blocks
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Corning 3083
size
96 wells
suitability
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3346CLS3080CLS3359
description
non-sterile
description
non-sterile
description
non-sterile
description
round bottom clear, polypropylene, bag of 25 ×, sterile, lid: no
suitability
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
suitability
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
suitability
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
suitability
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 3083
manufacturer/tradename
Corning 3346
manufacturer/tradename
Corning 3080
manufacturer/tradename
Corning 3359
description
sealing mat for 2 mL blocks
description
for expanded volume 450 μL plates, storage mat
description
storage mat III
description
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)