Fortfahren mit
C9500
(±)-Carnitin -hydrochlorid
≥98% (TLC)
Synonym(e):
β-Hydroxy-γ-(trimethylammonio)-butyrat -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 99,60
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3N(Cl)CH2CH(OH)CH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.66
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352107
EC Number:
207-309-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4163212
€ 99,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
(±)-Carnitin -hydrochlorid, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H
InChI key
JXXCENBLGFBQJM-UHFFFAOYSA-N
Application
DL-Carnitine is a racemic mixture of the quaternary ammonium stereoisomers biologically active L-carnitine and biologically inactive D-carnitine. DL-Carnitine is used in comparative studies with the pure isomers.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C0283A1509745472
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98%
assay
>98% (TLC)
assay
97% (CP)
color
white
color
white
color
white
color
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (±)-Carnitin -hydrochlorid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)