Merck
C9392
(±)-Coniine
≥98%, liquid
Synonym(e):
2-Propylpiperidine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H17N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.23
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-801-3
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98%
form
liquid
color
, clear colorless to yellow-green
density
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCC1CCCCN1
InChI
1S/C8H17N/c1-2-5-8-6-3-4-7-9-8/h8-9H,2-7H2,1H3
InChI key
NDNUANOUGZGEPO-UHFFFAOYSA-N
Application
Coniine, a neurotoxic alkaloid from hemlock, is used in comparative analysis versus other alkaloids that act at the level of the nicotinic acid/nicotinic acetylcholine (nAChR) receptors.
Other Notes
Toxic principle of poison hemlock (racemic modification).
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
119.3 °F - closed cup
flash_point_c
48.5 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)