Fortfahren mit
C9294
2-Chlor-L-phenylalanin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10ClNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.63
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2723444
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccccc1Cl)C(O)=O
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)