Fortfahren mit
C8895
Clofazimin
≥98% (TLC), powder, antimycobacterial rimonphenazine
Synonym(e):
N,5-Bis-(4-chlorphenyl)-3,5-dihydro-3-(isopropylimino)-phenazin-2-amin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 49,90
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 379,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H22Cl2N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
473.40
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
217-980-2
MDL number:
Form:
powder
€ 49,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Clofazimin,
form
powder
Quality Segment
antibiotic activity spectrum
mycobacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
originator
Novartis
SMILES string
CC(C)\N=C1/C=C2N(c3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4N=C2C=C1Nc5ccc(Cl)cc5
InChI
1S/C27H22Cl2N4/c1-17(2)30-24-16-27-25(15-23(24)31-20-11-7-18(28)8-12-20)32-22-5-3-4-6-26(22)33(27)21-13-9-19(29)10-14-21/h3-17,31H,1-2H3/b30-24+
InChI key
WDQPAMHFFCXSNU-BGABXYSRSA-N
General description
Clofazimin ist ein Riminophenazin, das als Medikament gegen Lepra eingesetzt wird. Es wird zur Behandlung der multiresistenten Tuberkulose eingesetzt. Clofazimin verhindert die Motilität der Neutrophilen und die Lymphozytentransformation. Es hat eine entzündungshemmende Wirkung, die zur Behandlung des diskoiden Lupus erythematodes genutzt wird. Clofazimin hat immunsuppressive Eigenschaften.
Application
Clofazimin wird verwendet:
  • für antimikrobielle Zubereitungen
  • für die Untersuchung seiner Akkumulation auf Makrophagen zur Bildung kristallartiger Arzneimitteleinschlüsse (CLDIs)
  • zur Modellierung der medikamenteninduzierten granulomatösen Leberentzündung
  • zur Untersuchung der In-vivo-Ladungsspeicherkapazität von Makrophagen
Features and Benefits
Diese Verbindung wurde von Novartis entwickelt. Zur Anzeige weiterer pharmazeutisch entwickelter Verbindungen und zugelassener Arzneimittel(kandidaten) klicken Sie bitte hier.
Preparation Note
Dieses Produkt wird bei Raumtemperatur aufbewahrt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y00003131138904BP663
Clofazimin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000313
Clofazimin
Clofazimin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1138904
Clofazimin
Clofazimin British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP663
Clofazimin
form
powder
form
-
form
-
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
originator
Novartis
originator
-
originator
-
originator
-
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
mycobacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Clofazimin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the recommended solvent that is compatible for in vitro culture of mammalian cells?
    1 answer
    1. The solubility of this product has been tested in chloroform at a concentration of 50 mg/mL. For cell culture application, it can be dissolved in fresh, anhydrous DMSO at 5 mg/mL (10.56 mM), but the final concentration of DMSO in cell culture should not exceed more than 0.1%. Most cells can tolerate up to 0.1% DMSO; however, the response may vary depending on the specific type of cell or cell line. Therefore, it is advisable to conduct preliminary testing to determine the optimal concentration for your particular application.
      Helpful?
  2. At what temperature should this be stored? I so not see a specified temperature on label or SDS so I would assume room temperature but other manufacturers of this product claim -20C
    1 answer
    1. This product is stored at room temperature.