Merck
C8160
Mais-Silagefeststoffe
spray-dried corn solubles
Synonym(e):
Maisextrakt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
12352202
Form:
powder
Biological source:
corn
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
corn
Quality Segment
form
powder
nitrogen analysis
7.0-8.5% total
technique(s)
microbiological culture: suitable
Application
Maisquellwasser-Feststoffe können zur kostengünstigen Nährstoffanreicherung für eine breite Palette industrieller mikrobiologischer Prozesse verwendet werden. Beispielsweise wurde dieses Material in der Herstellung von Cellulase aus endophytischen Pilzen als Ergänzung bei der Produktion von Bioethanol eingesetzt.
Maisquellwasser-Feststoffe sind löslich und können als Stickstoffquelle in verschiedenen Bedingungen für Medien und Zellkulturen eingesetzt werden. Dadurch können Biomassen entstehen, die reich an Protein und arm an sauren Polysacchariden ist.
Other Notes
Sprühgetrocknetes Maisgranulat.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)