Fortfahren mit
C7971
Cilostamide
≥97% (HPLC), PDE3 inhibitor, powder
Synonym(e):
6-[3-(N-Cyclohexyl-N-methylcarbamoyl)propoxy]quinolin-2[1H]-one, OPC 3689
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 365,00
€ 310,25
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H26N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.43
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
€ 310,25
Listenpreis€ 365,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Cilostamide, phosphodiesterase inhibitor
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES string
CN(C1CCCCC1)C(=O)CCCOc2ccc3NC(=O)C=Cc3c2
InChI
1S/C20H26N2O3/c1-22(16-6-3-2-4-7-16)20(24)8-5-13-25-17-10-11-18-15(14-17)9-12-19(23)21-18/h9-12,14,16H,2-8,13H2,1H3,(H,21,23)
InChI key
UIAYVIIHMORPSJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective cGMP-inhibited phosphodiesterase inhibitor (PDE3); IC50 = 70 ± 9 nM.
Selective inhibitor of PDE3 (cGMP-inhibited phosphodiesterase); IC50 = 70 ± 9 nM. This inhibitory effect increases intracellular cAMP and inhibits platelet aggregation.
PDE3 catalyzes the phosphodiester bond hydrolysis, observed in secondory messengers such as cyclic adenosine monophosphate (cAMP) and cyclic guanosine monophosphate (cGMP). Inhibitors of PDE3 are generally inotropic and vasodilatory. They are being recognized for its use in treating heart failures. Cilostamide is known to delay meiotic progression.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z3003WH0005139M1EHU068261
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Gene Information
human ... PDE3A(5139), PDE3B(5140), PDE5A(8654), PDE7A(5150)
rat ... Pde2a(81743), Pde4a(25638)
Gene Information
human ... PDE3A(5139), PDE3B(5140), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144), PDE5A(8654), PDE7A(5150)
rat ... Pde2a(81743), Pde4a(25638)
Gene Information
human ... PDE3A(5139)
Gene Information
human ... PDE3A(5139)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized powder
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cilostamide
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)