Fortfahren mit
C7515
Cannabidiol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H30O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.46
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
drug control
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1c(c(cc(c1)CCCCC)O)C2[C@@H](CCC(=C2)C)C(=C)C
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-16-12-19(22)21(20(23)13-16)18-11-15(4)9-10-17(18)14(2)3/h11-13,17-18,22-23H,2,5-10H2,1,3-4H3/t17-,18?/m0/s1
InChI key
QHMBSVQNZZTUGM-ZENAZSQFSA-N
Biochem/physiol Actions
Not psychoactive in humans.
Other Notes
Major component of marijuana from C. sativa
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cannabidiol
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)