Fortfahren mit
C7312
Nalgene® sealing caps
diam. 20 mm, for use with 28 and 30 mL tubes, pack of 10 ea
Synonym(e):
bottle cap, bottle closure, Nalgene DS3132-0020, bottle seal, plastic cap
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 203,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121703
Material:
polypropylene screw closure, retained silicone gasket
Packaging:
pack of 10 ea
€ 203,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene screw closure, retained silicone gasket
packaging
pack of 10 ea
manufacturer/tradename
Nalgene DS3132-0020
diam.
20 mm
General description
Ensure leakproof service of Nalgene™ of Oak Ridge centrifuge bottles and tubes at their recommended maximum rated speeds by using these specific sealing caps, also recommended for use when spinning hazardous materials.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C7687C7437TMO362150-5240
material
polypropylene screw closure, retained silicone gasket
material
polypropylene screw closure, retained silicone gasket
material
polypropylene screw closure, retained silicone gasket
material
polypropylene cap, red cap
manufacturer/tradename
Nalgene DS3132-0020
manufacturer/tradename
Nalgene DS3132-0063
manufacturer/tradename
Nalgene DS3132-0024
manufacturer/tradename
Nalgene 362150-5240
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 2 ea
packaging
pack of 10 ea
packaging
case of 1000 ea
diam.
20 mm
diam.
63 mm
diam.
24 mm
diam.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® sealing caps
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)