Merck
C6509
Cholesteryl behenate
≥90% (HPLC; detection at 205 nm)
Synonym(e):
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-docosanoate, 5-Cholesten-3β-ol 3-docosanoate, Cholesteryl docosanoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C49H88O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
709.22
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥90% (HPLC; detection at 205 nm)
form
solid
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C49H88O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-29-47(50)51-42-34-36-48(5)41(38-42)30-31-43-45-33-32-44(40(4)28-26-27-39(2)3)49(45,6)37-35-46(43)48/h30,39-40,42-46H,7-29,31-38H2,1-6H3/t40-,42+,43+,44-,45+,46+,48+,49-/m1/s1
InChI key
WBOQXYUYHINMOC-FTAWAYKBSA-N
Application
Cholesteryl behenate was used as standard in electrospray ionization tandem mass spectrometry for the analysis of cholesterol and cholesteryl esters.
Biochem/physiol Actions
Cholesteryl behenate is a cholesterol ester found associated with the neutral core of low density lipoprotein. Receptor-LDL complexes are taken up by lysosomes and hydrolyzed to release cholesterol from the esters. The enzyme acid cholesteryl ester hydrolase is responsible for the hydrolysis of cholesteryl esters; a defective enzyme can result in the formation of atherosclerotic lesions in humans.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)