Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H12N3OCl3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
436.74
UNSPSC Code:
12352203
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
CITCO, ≥98% (HPLC), solid
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: soluble 28 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)-c2nc3sccn3c2\C=N\OCc4ccc(Cl)c(Cl)c4
InChI
1S/C19H12Cl3N3OS/c20-14-4-2-13(3-5-14)18-17(25-7-8-27-19(25)24-18)10-23-26-11-12-1-6-15(21)16(22)9-12/h1-10H,11H2/b23-10+
InChI key
ZQWBOKJVVYNKTL-AUEPDCJTSA-N
General description
CITCO is an imidazothiazole derivative. It stimulates human constitutive androstane receptor (CAR) nuclear translocation.
Application
CITCO has been used for the activation of mouse constitutive androstane receptor (CAR) and human CAR.
Biochem/physiol Actions
CITCO is a constitutive androstane receptor (CAR) agonist; nuclear receptor NR113 agonist.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?