This product is tested for solubility at 50 mg/mL in 1 M NaOH. The solubility in water has not been determined.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 213,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H19N3O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
337.33
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(=O)CCC(NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C15H19N3O6/c16-12(19)7-6-11(14(22)17-8-13(20)21)18-15(23)24-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9H2,(H2,16,19)(H,17,22)(H,18,23)(H,20,21)
InChI key
SOUXAAOTONMPRY-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
N-Benzyloxycarbonyl-L-Glutaminylglycine (Z-Gln-Gly, Z-QG) is used as a substrate to differentiate and characterize transglutaminase(s) (TGase) that catalyzes the post-translational covalent cross-linking of Gln- and Lys-containing peptides. Z-QG supports glutamyl-level cross-linking applications thruough surface modification.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Qual è la massima solubilità in H2O del composto Z-Gln-Gly cod.C6154?