Merck
C5572
Click′s Medium
With sodium bicarbonate, without mercaptoethanol and L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
Click’s EHAA Medium, Eagle’s Ham’s amino acids; EHAA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
L-glutamine: no
phenol red: yes
glucose: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Click′s Medium has been used:
  • to incubate cartilage discs to measure the ability of chondrocytes to synthesize sulphated glycosaminoglycans (GAGs) by a metabolic assay
  • as a culture medium to incubate frozen peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) in vitro stimulation and evaluation of immunologic response
  • for the suspension, washing and culture of T-cells
Preparation Note
Supplement with 0.584 g/L L-glutamine.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)