Fortfahren mit
C5134
2-Chloradenosin
adenosine A1 receptor agonist, powder
Synonym(e):
(−)-6-Amino-2-chlorpurin-9-ribosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 350,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.130,00
€ 960,50
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.000,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12ClN5O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.69
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
205-678-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
43957
Form:
powder
€ 102,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
2-Chloradenosin,
form
powder
Quality Segment
SMILES string
Nc1nc(Cl)nc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H12ClN5O4/c11-10-14-7(12)4-8(15-10)16(2-13-4)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,14,15)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
InChI key
BIXYYZIIJIXVFW-UUOKFMHZSA-N
Gene Information
Application
2-Chloroadenosine has been used:
  • as an agonist of adenosine receptors (A1R) in dorsal hippocampus (DH) and ventral hippocampus (VH) of mice[1]
  • as a component of artificial cerebrospinal fluid (aCSF) for electrophysiological experiments using hippocampal slices[2]
  • as an internal standard in solid phase extraction coupled with liquid chromatography-tandem mass spectrometry (XLC-MS/MS) for the quantification of certain metabolites from axonal lysates and dorsal root ganglia (DRG) neurons[3]
Biochem/physiol Actions
2-Chloroadenosine is an analog of adenosine. It is an adenosine A1 receptor agonist. It might possess anti-oxidant property.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C7495852481R116
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369), Adora3(25370)
Gene Information
human ... POLA1(5422), POLA2(23649), POLD1(5424), POLD2(5425), POLD3(10714), POLD4(57804), POLE(5426), POLE2(5427), POLE3(54107), PRIM1(5557), PRIM2(5558), RRM1(6240), RRM2(6241), RRM2B(50484)
Gene Information
-
Gene Information
human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
rat ... Scnn1g(24768)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)