Fortfahren mit
C4892
γ-Cyclodextrin
≥98%
Synonym(e):
Cyclomaltooctaose, Cyclooctaamylose, Schardinger γ-Dextrin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 310,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 821,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C48H80O40
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1297.12
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
241-482-4
Beilstein/REAXYS Number:
78740
MDL number:
€ 310,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
microbial
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL
SMILES string
[H][C@]1(O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O)O[C@@H]2[C@@H](COC(C)=O)O[C@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]2OC(C)=O
InChI
1S/C48H80O40/c49-1-9-33-17(57)25(65)41(73-9)82-34-10(2-50)75-43(27(67)19(34)59)84-36-12(4-52)77-45(29(69)21(36)61)86-38-14(6-54)79-47(31(71)23(38)63)88-40-16(8-56)80-48(32(72)24(40)64)87-39-15(7-55)78-46(30(70)22(39)62)85-37-13(5-53)76-44(28(68)20(37)60)83-35-11(3-51)74-42(81-33)26(66)18(35)58/h9-72H,1-8H2/t9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-/m1/s1
InChI key
GDSRMADSINPKSL-HSEONFRVSA-N
General description
γγ-Cyclodextrin ist ein cyclisches Oligosaccharid mit acht Glucose-Einheiten, die durch α-1,4-Glykosidbindungen verknüpft sind. Es kann in wässrigen Lösungen Wirt-Gast-Komplexe oder Inklusionskomplexe mit verschiedenen organischen Molekülen bilden. Infolgedessen werden Cyclodextrine verbreitet in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie zum Mikroverkapseln von empfindlichen Feinchemikalien eingesetzt.
Application
γγ-Cyclodextrin kann als Folgendes eingesetzt werden:
  • Als Katalysator für die Synthese von substituierten Isoxazolidinen mittels 1,3-Dipolare Cycloaddition von Nitronen mit Styrolen und Cinnamaten.
  • Als organischer Ligand für die Synthese von metallorganischen Gerüststrukturen auf Basis von Cyclodextrin unter Verwendung von biokompatiblen Metallionen.
  • Als Reaktant für die Synthese von O-perallylierten Cyclodextrinen mittels Perallylierung mit Allylhalogeniden in Gegenwart von NaH.
Features and Benefits
  • Grün und umweltfreundlich
  • Keine biologische Toxizität
  • Biologisch abbaubar
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
779660C4930779431
biological source
microbial
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥98%
assay
98.3-102.0% cyclodextrin basis
assay
≥98%
assay
≥90.0% cyclodextrin basis (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
1 M NaOH: 25 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
crystals
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under γ-Cyclodextrin
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)