Fortfahren mit
C4407
Human Collagen Type III
from human placenta, powder, suitable for cell culture
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 175,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 571,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.870,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
EC Number:
232-697-4
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥90% (GE)
Biological source:
human placenta
€ 175,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kollagen aus menschlicher Placenta, Bornstein and Traub Type III (Sigma Type X), powder
biological source
human placenta
Quality Segment
assay
≥90% (GE)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
HIV, hepatitis B and hepatitis C, none detected
solubility
aqueous acid: soluble
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... COL3A1(1300)
Application
Collagen from human placenta has been used to assess the bioelectric effects of quinine on airway epithelial cells, to study the selective toxicity of engineered lentvirus lytic peptides and in a particle aggregation assay for the rapid detection of fibronectin, fibrinogen and collagen receptors on Staphylococcus aureus. It has also been used in a magnesium-dependent, collagen-binding assay during characterization of human lung tumor-associated antigens.
Preparation Note
This product was prepared by a modification of the pepsin extraction and salt fractionation method of Hill, R.J. and Harper, E., Anal. Biochem., 141 (1984). It is a lyophilized powder that can be reconstituted in sterile .5 M acetic acid, PBS or water at 1 mg/mL. A PBS solution will be stable for at least one year at -20°C.
Analysis Note
An SDS polyacrylamide gel electrophoresis test run under reducing conditions consistent with basement membrane collagen yields three major bands.
Other Notes
Kollagen wird in eine Reihe an strukturell und genetisch verschiedenen Typen unterteilt. Wir nutzen die Nomenklatur, die von Bornstein und Traub vorgeschlagen wurde. Achten Sie darauf, dass Sie die Typenbezeichnungen von Sigma nicht mit anerkannten Typenklassifizierungen von Kollagen verwechseln.
All collagen molecules are composed of three polypeptide chains arranged in a triple helical conformation, with a primary structure that is mostly a repeating motif with glycine in every third position and proline or 4-hydroxyproline frequently preceding the glycine residue.
Disclaimer
This product should be stored at 2-8 °C and will retain activity in these conditions for 2 years.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
234149234154C5608
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
biological source
human placenta
biological source
-
biological source
human placenta
biological source
rabbit skin
assay
≥90% (GE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
-
form
powder
form
solution
form
solution
form
powder
impurities
HIV, hepatitis B and hepatitis C, none detected
impurities
-
impurities
-
impurities
-
solubility
aqueous acid: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
aqueous acid: ≤10 mg/mL, aqueous sodium acetate buffer: soluble (0.01-0.5M)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)