Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H17NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.32
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4355833
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solid
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H17NO4/c19-16(20)15(11-13-7-3-1-4-8-13)18-17(21)22-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11-12H2,(H,18,21)(H,19,20)/t15-/m1/s1
InChI key
RRONHWAVOYADJL-OAHLLOKOSA-N
Application
N-Cbz-D-phenylalanine is used for affinity chromatography of proteinases such as the extracellular fibrinogenolytic enzyme of Aspergillus fumigatus.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?