Fortfahren mit
C-41120
Trypsin-Neutralisationslösung (TNS)
0.05% Trypsin Inhibitor in 0.1% BSA, 250 ml
Synonym(e):
TNS-Lösung
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352207
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
aqueous solution
packaging
pkg of 250 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Trypsin-Neutralisationslösung (TNS) (0,05 % Trypsin-Inhibitor in 0,1 % BSA)
Application
Die Trypsin-Neutralisationslösung enthält 0,05 % Trypsin-Inhibitor in 0,1 % BSA und ist in unterschiedlichen Größen erhältlich.
Preparation Note
Sofort nach Erhalt bei -20 °C im Dunkeln lagern. Die aufgetaute Lösung bei 4 bis 8 °C kühlen. Bei ordnungsgemäßer Lagerung ist das Produkt bis zu dem auf dem Etikett aufgedruckten Verfallsdatum stabil.
Click here for more information.
Analysis Note
Alle Chargen von PromoCell-Zellablösungsreagenzien werden umfassenden Qualitätskontrollprüfungen unterzogen. Jede Charge wird routinemäßig auf biologische Funktion, Abwesenheit von Zytotoxizität und physikalische Parameter wie Osmolalität und pH-Wert getestet. Zugelassene interne Chargen werden als Referenz verwendet. Zusätzlich sind alle Chargen auf die Abwesenheit von mikrobiellen Verunreinigungen (Pilzen, Bakterien) getestet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C-41100C-41110C-41010
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
packaging
pkg of 250 ml
packaging
pkg of 30 ml
packaging
pkg of 125 ml
packaging
pkg of 125 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)