Direkt zum Inhalt
C3784
Castanospermin ausCastanospermum australeSamen
≥94% (GC), BioUltra, from Castanospermum australe seeds
Synonym(e):
(1S,6S,7R,8R,8aR)-Octahydro-1,6,7,8-indolizintetrol, 1,6,7,8-Tetrahydroxy-octahydroindolizin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H15NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
3588654
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Castanospermum australe seeds
product line
BioUltra
assay
≥94% (GC)
form
powder
mp
212-215 °C (dec.)
solubility
1 M HCl: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1CCN2C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]12
InChI
1S/C8H15NO4/c10-4-1-2-9-3-5(11)7(12)8(13)6(4)9/h4-8,10-13H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8+/m0/s1
InChI key
JDVVGAQPNNXQDW-TVNFTVLESA-N
Biochem/physiol Actions
α-Glucosidase-Inhibitor
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)