Fortfahren mit
C3657
Human Collagen Type IX
from human placenta, powder, suitable for detection assays
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 114,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 389,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
EC Number:
232-697-4
MDL number:
Form:
powder
Biological source:
human placenta
€ 114,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kollagen aus menschlicher Placenta, Bornstein and Traub Type V (Sigma Type IX), powder
biological source
human placenta
form
powder
impurities
HIV, hepatitis B and hepatitis C, none detected
solubility
aqueous acid: soluble
UniProt accession no.
application(s)
detection
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... COL5A1(1289)
Preparation Note
This product was prepared by a modification of the pepsin extraction and salt fractionation method of Niyibizi, C., et al., J. Biol. Chem., 259, 14170 (1984). It is an acid soluble collagen that can be dissolved in water with acetic acid added to pH 3.0 (5 mg/mL), yielding an opalescent, colorless solution.
Analysis Note
An SDS polyacrylamide gel electrophoresis test run under reducing conditions consistent with basement membrane collagen yields three major bands.
Other Notes
Kollagen wird in eine Reihe an strukturell und genetisch verschiedenen Typen unterteilt. Wir nutzen die Nomenklatur, die von Bornstein und Traub vorgeschlagen wurde. Achten Sie darauf, dass Sie die Typenbezeichnungen von Sigma nicht mit anerkannten Typenklassifizierungen von Kollagen verwechseln.
All collagen molecules are composed of three polypeptide chains arranged in a triple helical conformation, with a primary structure that is mostly a repeating motif with glycine in every third position and proline or 4-hydroxyproline frequently preceding the glycine residue.
Disclaimer
This product should be stored desiccated at -20°C, and will retain activity in these conditions for 3 years.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C7521H4417234149
biological source
human placenta
biological source
human placenta
biological source
human placenta
biological source
-
form
powder
form
powder
form
solution
form
solution
UniProt accession no.
P20908
UniProt accession no.
P08572, P29400, P53420, Q01955, Q14031
UniProt accession no.
P02462, P08572, P29400, P53420, Q01955, Q14031
UniProt accession no.
-
Gene Information
human ... COL5A1(1289)
Gene Information
human ... COL4A2(1284), COL4A3(1285), COL4A4(1286), COL4A5(1287), COL4A6(1288)
Gene Information
human ... COL4A1(1282), COL4A2(1284), COL4A3(1285), COL4A4(1286), COL4A5(1287), COL4A6(1288)
Gene Information
-
impurities
HIV, hepatitis B and hepatitis C, none detected
impurities
HIV, hepatitis B and hepatitis C, none detected
impurities
Endotoxin, tested, HIV, hepatitis B and hepatitis C, none detected
impurities
-
solubility
aqueous acid: soluble
solubility
0.5 M acetic acid: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)