Merck
C3637
Nα-Z-L-lysin-4-nitrophenylester -hydrochlorid
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N2-[(phenylmethoxy)carbonyl]-L-lysine 4-nitrophenyl ester hydrochloride (1:1) 
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H23N3O6 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
437.87
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
EC Number:
218-546-5
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Nα-Z-L-lysin-4-nitrophenylester -hydrochlorid,
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].NCCCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H23N3O6.ClH/c21-13-5-4-8-18(22-20(25)28-14-15-6-2-1-3-7-15)19(24)29-17-11-9-16(10-12-17)23(26)27;/h1-3,6-7,9-12,18H,4-5,8,13-14,21H2,(H,22,25);1H/t18-;/m0./s1
InChI key
JFZLPXVXTZKFDV-FERBBOLQSA-N
Application
Z-L-Lys-ONp hydrochloride has been used as a substrate for trypsin to monitor hydrolysis reaction using mass spectroscopy studies.
Biochem/physiol Actions
N-α-carbobenzoxy-L-lysine-p-nitrophenyl ester (Z-L-Lys-ONp) is a para-nitrophenol ester of N-CBZ-L-lysine. Z-L-Lys-ONp and other N-CBZ-amino acid p-nitrophenol esters are chromogenic substrates used for the differentiation and characterization of proteases and endopeptidases. It acts as a substrate for bromelain.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)