Fortfahren mit
C3279
Copper(II) chloride dihydrate
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
Cupric chloride dihydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 72,10
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 289,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CuCl2 · 2 H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.48
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
231-210-2
MDL number:
€ 72,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (inorganic)
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
water: 100 mg/mL, clear, blue
SMILES string
O.Cl[Cu]Cl
InChI
1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
InChI key
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Application
Copper(II) chloride dihydrate has been used as a positive control in dispersion of zebrafish embryo. It has also been used for the preparation of trace metals mixture.[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2217834678471.02733
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
powder
form
crystals
form
solid
form
solid
biological source
synthetic (inorganic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
solubility
water: 100 mg/mL, clear, blue
solubility
-
solubility
-
solubility
757 g/L
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
EMSURE®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Copper(II) chloride dihydrate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)