Fortfahren mit
C3236
Nunc® CryoTubes® storage cane
storage cane for cryotubes, aluminum, 50/cs
Synonym(e):
Cyrotube storage device, cryostorage cane, Nunc 378441, cane, cryo cane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 87,80
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Nunc 378441
Material:
aluminum
Packaging:
case of 50, pack of 50
€ 87,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
aluminum
packaging
case of 50, pack of 50
manufacturer/tradename
Nunc 378441
General description
Standard Nunc® aluminim cryo storage cane, 11.31 in (29 cm) long, pack of 50.
Legal Information
CryoTube is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C9936C9811B4183
manufacturer/tradename
Nunc 378441
manufacturer/tradename
Nalgene 5015-0002
manufacturer/tradename
Nalgene 5015-0001
manufacturer/tradename
Nunc 378247
material
aluminum
material
-
material
-
material
cardboard
packaging
case of 50, pack of 50
packaging
pack of 12 ea
packaging
-
packaging
pack of 24 ea
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)