Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 100-200 applications (on a PhastGel (Cytiva))
mol wt
6,500-45,000 Da
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Packaging
Jedes Vial enthält 0,5 mL einer Lösung mit fünf Farbstoff-konjugierten Proteinen.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?