Fortfahren mit
C3167
Corticotropin Releasing Factor sheep
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
CRF, CRH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 498,00
€ 423,30
0.5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 901,00
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.520,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C205H339N59O63S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
4670.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
€ 423,30
Listenpreis€ 498,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
CRF is a hypothalamic peptide that releases ACTH and endorphin from the anterior pituitary. It is also a neurotransmitter in the central nervous system, and is involved in autonomic and endocrine responses to stress.
Releases ACTH and endorphin from the anterior pituitary; central nervous system neurotransmitter.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C2917C3042C2671
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)