Direkt zum Inhalt
C3021
Dicyanocobinamid
≥93%
Synonym(e):
Cobinamid-dicyanid, Faktor B, Ätiocobalamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C50H72CoN13O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1042.12
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥93%
form
powder
impurities
≤0.1% vitamin B12
color
purple to very dark purple
storage temp.
−20°C
SMILES string
N#C[Co]C#N.C[C@H](O)CNC(=O)CC[C@]1(C)[C@@H](CC(N)=O)C2N=C1C(C)=C3N=C(C=C4N=C(C(C)=C5N[C@]2(C)[C@@](C)(CC(N)=O)[C@@H]5CCC(N)=O)[C@@](C)(CC(N)=O)[C@@H]4CCC(N)=O)C(C)(C)[C@@H]3CCC(N)=O
InChI
1S/C48H73N11O8.2CN.Co/c1-23(60)22-55-38(67)16-17-45(6)29(18-35(52)64)43-48(9)47(8,21-37(54)66)28(12-15-34(51)63)40(59-48)25(3)42-46(7,20-36(53)65)26(10-13-32(49)61)30(56-42)19-31-44(4,5)27(11-14-33(50)62)39(57-31)24(2)41(45)58-43;2*1-2;/h19,23,26-29,43,59-60H,10-18,20-22H2,1-9H3,(H2,49,61)(H2,50,62)(H2,51,63)(H2,52,64)(H2,53,65)(H2,54,66)(H,55,67);;;/b30-19-,39-24-,40-25-;;;/t23-,26+,27+,28+,29-,43?,45+,46-,47-,48-;;;/m0.../s1
InChI key
NJATWHPHZUGTHR-GXEWULDJSA-N
General description
Dicyanocobinamid, auch bekannt als Faktor B, ist ein Vorläufer des Coenzyms B12. Es weist eine Corrin-Ringstruktur auf, bei der vier der sechs Koordinationsstellen des Cobalt (Co)-Atoms die Stickstoffatome des Pyrrols sind.
Application
Zur Bestimmung von Non-Intrinsicfaktor (R-Protein) in Intrinsicfaktor-Präparationen.
Dicyanocobinamid wird für die Kristallisierung von Vitamin B12-bindenden Proteinen (BtuF) verwendet. Darüber hinaus wird es für die Destabilisierung der Wechselwirkung zwischen BtuCD und BtuF eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Dicyanocobinamid (Cbi) fungiert als Coaktivator der löslichen Guanylatcyclase (sGC) und interagiert gezielt mit den N-terminalen Regulatorregionen. Diese Wirkung ist mit der Wirkung von Forskolin auf Adenylylcyclasen vergleichbar. Dicyanocobinamid erhöht bei Ratten die Werte von intrazellulärem zyklischen Guanosinmonophosphat (cGMP) und weist eine vasorelaxierende Aktivität auf. Es wird zusammen mit verschiedenen Cobalaminen zur Untersuchung der Hemmung von HIV-1-Integrase und Stickstoffoxid-Synthase verwendet.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)