Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
6 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 138,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41100000
€ 138,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmanufacturer/tradename
Bel-Art F13205-0001
size
12 in. × 12 in. × 27 in.
General description
Designed to be incinerated along with its contents when full for safer disposal of biohazardous material. The sturdy corrugated cardboard box is supplied with a 1.5 mil HMHD liner to contain liquid waste and is imprinted with the "biohazard" pictogram and instructions in four languages.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| size 12 in. × 12 in. × 27 in. | size - | size - | size - |
| manufacturer/tradename Bel-Art F13205-0001 | manufacturer/tradename Bel-Art F13205-0002 | manufacturer/tradename Nalgene 6370-0004 | manufacturer/tradename Nalgene 6370-0005 |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?