Merck
C2651
Sigma-Aldrich
Cyclo(His-Phe)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H16N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1N[C@@H](Cc2cnc[nH]2)C(=O)N[C@H]1Cc3ccccc3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)