Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 401,00 |
0.2 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 522,00 |
Über diesen Artikel
€ 401,00
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
C-11+PCK-26+CY-90+KS-1A3+M20+A53-B/A2, monoclonal
contains
7% horse serum and 15 mM sodium azide as preservative
species reactivity
wide range
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using protease-digested sections of human or animal tissues, immunohistochemistry (frozen sections): suitable, indirect immunofluorescence: 1:100 using protease-digested, formalin-fixed, paraffin-embedded sections of human or animal tissues, western blot: suitable
isotype
IgG1/IgG2a
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
- Immunhistochemie (formalin-fixierte, in Paraffin eingebettete Gewebeschnitte) mit Protease-verdauten menschlichen oder tierischen Gewebeschnitten
- Immunhistochemie (gefrorene Gewebeschnitte)
- Indirekte Immunfluoreszenz (mit einer Arbeitsverdünnung von 1:100 und Protease-verdauten, formalin-fixierten, in Paraffin eingebetteten menschlichen oder tierischen Gewebeschnitten).
- Immunzytochemische Markierung (Immunfluoreszenz ) von Zellen.
- Western Blotting
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity wide range | species reactivity bovine, mouse, frog, human, kangaroo rat, rat | species reactivity bovine, mouse, frog, human, kangaroo rat, rat | species reactivity canine, frog, snake, guinea pig, chicken, pig, feline, bovine, rabbit, hamster, Psammomys (sand rat), goat, rat, human, sheep, mouse |
| clone C-11+PCK-26+CY-90+KS-1A3+M20+A53-B/A2, monoclonal | clone C-11, monoclonal | clone C-11, monoclonal | clone CH-19, monoclonal |
| antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate FITC conjugate | conjugate unconjugated |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| isotype IgG1/IgG2a | isotype IgG1 | isotype IgG1 | isotype IgG1 |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?