Merck
C2517
Chlordiazepoxid -hydrochlorid
Synonym(e):
7-Chlor-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepin-4-oxid -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H14ClN3O · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.22
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-117-8
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
drug control
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 4.1; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
SMILES string
Cl[H].CNC1=Nc2ccc(Cl)cc2C(c3ccccc3)=[N+]([O-])C1
InChI
1S/C16H14ClN3O.ClH/c1-18-15-10-20(21)16(11-5-3-2-4-6-11)13-9-12(17)7-8-14(13)19-15;/h2-9H,10H2,1H3,(H,18,19);1H
InChI key
DMLFJMQTNDSRFU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
The use of chlordiazepoxide during the first trimester might lead to congenital defects.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlordiazepoxid -hydrochlorid
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)