Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 299,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 513,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H23NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
325.36
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
48732
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Crotalin,
form
powder
mp
204 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@H]3CCN1CC=C2COC(=O)[C@](C)(O)[C@](C)(O)[C@@H](C)C(=O)O3
InChI
1S/C16H23NO6/c1-9-13(18)23-11-5-7-17-6-4-10(12(11)17)8-22-14(19)16(3,21)15(9,2)20/h4,9,11-12,20-21H,5-8H2,1-3H3/t9-,11+,12+,15+,16-/m0/s1
InChI key
QVCMHGGNRFRMAD-XFGHUUIASA-N
General description
Crotalin ist eine makrozyklische Verbindung aus der Familie der Pyrrolizidinalkaloide.[1] Es ist natürlich vorhanden in Crotalaria spectabilis.
Application
Crotalin wurde in Salzsäure (HCl) verwendet und experimentell Tieren injiziert, um Lungenhochdruck zu induzieren.
Biochem/physiol Actions
Crotalin induziert Krankheiten der Lungengefäße bei Ratten.[1] Es gilt als toxisch und verursacht Leberzirrhose, eine vergrößerte Leber, das sinusoidale Obstruktionssyndrom und rechtsventrikuläre Hypertrophie.Monocrotalin hemmt bekanntermaßen das Wachstum verschiedener experimenteller Tumoren.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form solid | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mp 204 °C (dec.) (lit.) | mp 204 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?