Wichtige Dokumente
C2237
Cypermethrin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
α-Cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC1(C)C(\C=C(\Cl)Cl)C1C(=O)OC(C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
InChI
1S/C22H19Cl2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3
InChIKey
KAATUXNTWXVJKI-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?