Fortfahren mit
C1535
Cibacron-Blau 3GA Agarose
Type 3000-CL, saline suspension
Synonym(e):
1-amino-4-[4-[[4-chloro-6-(2-sulfoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-3-sulfoanilino]-9,10-dioxoanthracene-2-sulfonic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 190,00
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 387,00
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.880,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.56
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
23151817
MDL number:
€ 190,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
plant
Quality Segment
type
Type 3000-CL
form
saline suspension
extent of labeling
2-6 μmol per per mL
technique(s)
affinity chromatography: suitable
color
very light blue to very dark blue
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
capacity
≥5 mg/mL binding capacity (bovine serum albumin)
suitability
suitable for chromatography
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].Nc1c(cc(Nc2ccc(Nc3nc(Cl)nc(Nc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)n3)c(c2)S([O-])(=O)=O)c5C(=O)c6ccccc6C(=O)c15)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C29H20ClN7O11S3.3Na/c30-27-35-28(33-13-4-3-5-15(10-13)49(40,41)42)37-29(36-27)34-18-9-8-14(11-20(18)50(43,44)45)32-19-12-21(51(46,47)48)24(31)23-22(19)25(38)16-6-1-2-7-17(16)26(23)39;;;/h1-12,32H,31H2,(H,40,41,42)(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H2,33,34,35,36,37);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
VZPXDCIISFTYOM-UHFFFAOYSA-K
Application
Cibacron Blue 3GA-agarose is an agarose conjugate in saline suspension used in affinity chromatography, protein chromatography and dye resins.
Physical form
Suspension in 0.5 M NaCl, enthält 0.02% Thiomersal
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
855049PHR34731045539
biological source
plant
biological source
-
biological source
-
biological source
-
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
suitability
suitable for chromatography
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
saline suspension
form
powder
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)